Learn More
1,1-Cicohexanodiacetimida (3,3-pentametilenglutarimida), Mikromol™
Código de producto. 17912936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912936 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912936 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0684.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Cicohexanodiacetimida (3,3-pentametilenglutarimida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
CAS 1130-32-1
Nombres de analitos o componentes 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Nombre IUPAC 3-azaspiro[5.5]undecano-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 181.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181,1103 g/mol