Learn More
Ácido 1,1-ciclopropanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| CAS | 598-10-7 |
| Fórmula molecular | C5H6O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Carboxycyclopropanecarboxylic Acid, Ethylenemalonic Acid, NSC 626865 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1(CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido ciclopropano-1,1-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |