Learn More
Éster monometílico de acido 1,1-ciclopropanodicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415550 1 g 1 g
11425550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25828.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 113020-21-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster monometílico de ácido 1,1-ciclopropanodicarboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113020-21-6
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.126
Número MDL MFCD06800496
Clave InChI IZYOHLOUZVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid, methyl ester, 1-methoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid-1-methyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c7y7, methyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1-methoxycarbonylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 13861823
Nombre IUPAC ácido 1-metoxicarbonilciclopropano-1-carboxílico
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester
Punto de fusión 50°C to 57°C
Punto de ebullición 85°C to 87°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 97%