Learn More
Ácido 1,1-ciclopropano-2,2,3,3-d4-dicarboxílico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid-D4 |
| CAS | 136503-99-6 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H2 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,1-Cyclopropane-2,2,3,3-d4-dicarboxylic acid (9 CI, ACI), 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid-D4, Cyclopropan-1,1-dicarboxylic acid-2,2,3,3-d4, Ethylene-d4-malonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1(C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetradeuteriociclopropano-1,1-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.1234 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0517 g/mol |
| Mostrar más |