Learn More
Anhídrido 1,1-ciclopentanodiacético, TRC
Código de producto. 30350702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350702 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9896651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Fórmula molecular C9H12O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
SMILES O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
Nombre IUPAC 8-oxaspiro[4.5]decano-7,9-diona
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.08