Learn More
Anhídrido 1,1-ciclopentanodiacético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride |
| CAS | 5662-95-3 |
| Fórmula molecular | C9H12O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2 |
| SMILES | O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 8-oxaspiro[4.5]decano-7,9-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.08 |