Learn More
1-(1-Ciclohexén-1-il)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431647 5 g 5 g
11441647 25 g 25 g
11414260 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25622.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1125-99-1 | C10H17N | 151.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-99-1
Fórmula molecular C10H17N
Peso molecular (g/mol) 151.253
Número MDL MFCD00003163
Clave InChI KTZNVZJECQAMBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrrolidino-1-cyclohexene, 1-pyrrolidinocyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl pyrrolidine, pyrrolidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, 1-1-cyclohexen-1-yl pyrrolidine, 1-1-pyrrolidinyl cyclohexene, cyclohexanone pyrrolidine enamine, 1-pyrrolidinyl-1-cyclohexene, n-1-cyclohexenyl pyrrolidine, 1-1-cyclohexenyl pyrrolidine
PubChem CID 70768
Nombre IUPAC 1-(ciclohexen-1-il)pirrolidina
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Densidad 0.94
Punto de ebullición 114°C to 115°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.5217
Cantidad 5 g
Beilstein 114797
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.25
Porcentaje de pureza 97%