Learn More
1-(1-Ciclohexeno-1-il)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370004 25 g 25 g
11360004 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00335.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2981-10-4
Número MDL MFCD00014643
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Punto de ebullición 120°C to 122°C (16 mmHg)
Fórmula molecular C11H19N
Índice de refracción 1.514
Cantidad 25 g
Beilstein 113990
Sinónimo 1-cyclohex-1-en-1-yl piperidine, 1-1-piperidino cyclohexene, 1-1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-1-cyclohexenyl piperidine, piperidine, 1-1-cyclohexen-1-yl, n-1-cyclohexenyl piperidine, 1-cyclohexen-1-yl piperidine, 1-piperidinocyclohexene, 1-piperidino-1-cyclohexene, n-1-cyclohexen-1-yl piperidine
Clave InChI KPVMGWQGPJULFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C2=CCCCC2
Nombre IUPAC 1-(ciclohexen-1-il)piperidina
Peso molecular (g/mol) 165.28
PubChem CID 18118
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.28
Porcentaje de pureza 97%