Learn More
1-(1-Ciclohexeno-1-il)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360004 5 g 5 g
11370004 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00335.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2981-10-4 | C8H22N2O2 | 178.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2981-10-4
Número MDL MFCD00014643
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Punto de ebullición 120°C to 122°C (16 mmHg)
Fórmula molecular C8H22N2O2
Índice de refracción 1.514
Cantidad 5 g
Beilstein 113990
Sinónimo di 3-aminopropoxy ethane, 1-propanamine, 3,3'-1,2-ethanediylbis oxy bis, 1,2-bis 3-aminopropoxy ethane, 3,3'-ethane-1,2-diylbis oxy bis propan-1-amine, 3,3'-ethylenedioxy bispropylamine, 3,3'-ethylenedioxybis propylamine, propylamine, 3,3'-ethylenedioxy bis, ethylene glycol bis 3-aminopropyl ether, 1,10-diamino-4,7-dioxadecane, 3-2-3-aminopropoxy ethoxy propan-1-amine
Clave InChI POTQBGGWSWSMCX-UHFFFAOYSA-P
SMILES C(CN)COCCOCCCN
Nombre IUPAC 3-[2-(3-aminopropoxi)etoxi]propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 178.28
PubChem CID 76342
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.28
Porcentaje de pureza 97%