Learn More
Ácido 1,1-ciclohexanodicarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15403347 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15403347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26025.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclohexanedicarboxylic acid
CAS 1127-08-8
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula molecular C8H12O4
Número MDL MFCD00094668
Cantidad 1 g
Sinónimo cyclohexanedicarboxylic acid, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, acmc-20ald2, cyclohexane dicarboxylic acid, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, cyclohexane-1,1-dicarboxylicacid, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
Clave InChI QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido ciclohexano-1,1-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 172.18
PubChem CID 136906
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 95%