Learn More
Anhídrido 1,1-ciclohexanodiacético, Thermo Scientific™
Código de producto. 17790629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17790629 25 g 25 g
17780629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17790629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Vector alfa CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
CAS 1010-26-0
Punto de fusión 67°C to 72°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10 H14 O3
Número MDL 00040292
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione
Peso molecular (g/mol) 182.22
Forma física Crystalline Powder or Crystals