Learn More
Ácido 1,1-ciclohexanacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid |
| CAS | 4355-11-7 |
| Fórmula molecular | C10H16O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, NSC 169443, NSC 39839; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(2-amino-2-oxoetil)ciclohexilacético ácido acético |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1049 |