Learn More
Ácido 1,1-ciclohexanodiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425746 50 g 50 g
11415746 10 g 10 g
11435746 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20816.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4355-11-7 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4355-11-7
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Número MDL MFCD00001519
Clave InChI YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-cyclohexanediacetic acid, 1,1-cyclohexanediaceticacid, cyclohexanediacetic acid, 2-1-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, 1,1-cyclohexane diacetic acid, 1-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, 2,2'-cyclohexane-1,1-diyl diacetic acid, 2-carboxymethyl cyclohexyl acetic acid, gabapentin impurity 2, pubchem13645
PubChem CID 78061
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(carboximetil)ciclohexil]acético
SMILES C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclohexanediacetic acid
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 98%