Learn More
1,1-Ácido ciclobutanedicarboxílico, TRC
Código de producto. 30136142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136142 10 g 10 g
30134941 100 g 100 g
30005964 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41650310G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-51-2
Fórmula molecular C6 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Sinónimo 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid, NSC 22073, Carboplatin Imp. B (EP), Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1(CCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423
Porcentaje de pureza >95%