Learn More
Sal disódica del ácido 1,1-ciclobutanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid Disodium Salt |
| CAS | 100476-94-6 |
| Fórmula molecular | C6H6Na2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dicarboxycyclobutane Disodium Salt, NSC 22073 Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4.2Na/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;ciclobutano-1,1-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.09 |