Learn More
Ácido 1,1-ciclobutanodicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472447 5 g 5 g
11482447 25 g 25 g
11424250 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14288.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5445-51-2 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-51-2
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.126
Número MDL MFCD00001325
Clave InChI CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
PubChem CID 2568
ChEBI CHEBI:35691
Nombre IUPAC ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
SMILES C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Punto de fusión ∼158°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2046031
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 99%