Learn More
Ácido 1,1-ciclobutanodicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10704221 5 g Frasco de vidrio 5 g
10040890 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5445-51-2 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-51-2
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00001325
Clave InChI CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
PubChem CID 2568
ChEBI CHEBI:35691
Nombre IUPAC ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
SMILES C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157°C to 161°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.1% max. (50°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H6(CO2H)2
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 724
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Claridad (5 w/v% aq. soln.) clear
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino