Learn More
1-(1-Clorometil-etinilo)-2,2,4,4-tetrametilciclohexano, TRC
Código de producto. 30133876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133876 2.5 mg 2.50 miligramo
30003780 5 mg 5 miligramos
30011487 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4277462.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63216-72-8
Fórmula molecular C13 H23 Cl
Peso molecular (g/mol) 214.77
Sinónimo 2-(3-Chloroprop-1-en-2-yl)-1,1,5,5-tetramethylcyclohexane, Rubber Oligomer
Nombre IUPAC 2-[1-(clorometil)vinilo]-1,1,5,5-tetrametil-ciclohexano
SMILES CC1(C)CCC(C(=C)CCl)C(C)(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Chloromethyl-ethenyl)-2,2,4,4-tetramethylcyclohexane
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23Cl/c1-10(8-14)11-6-7-12(2,3)9-13(11,4)5/h11H,1,6-9H2,2-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1488