Learn More
1-(1-clorociclopropil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(1-Chlorocyclopropyl)ethanone |
| CAS | 63141-09-3 |
| Fórmula molecular | C5 H7 Cl O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Chlorocyclopropyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-1-chlorocyclopropane, 1-Chlorocyclopropyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO/c1-4(7)5(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1(Cl)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-clorociclopropil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 118.561 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.019 |