Learn More
1,1'-Carbonildipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-Carbonyldipiperidine |
| CAS | 5395-04-0 |
| Fórmula molecular | C11H20N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Di-1-piperidinylmethanone, Bis(1-piperidyl) Ketone, Bis(pentamethylene)urea, Dipiperidin-1-ylmethanone, N,N,N',N'-Bis(cyclopentamethylene)urea, N,N,N',N'-Bispentamethyleneurea, N,N'-Carbonylbis(piperidine), NSC 3145 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N2O/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2 |
| SMILES | O=C(N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | di(piperidin-1-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 196.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1576 |