Learn More
1,1'-carbonildiimidazol-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-Carbonyldiimidazole-D6 |
| CAS | 2363787-46-4 |
| Fórmula molecular | C7 D6 N4 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Methanone, di(1 H-imidazol-1-yl-2,4,5-d3)- (ACI), Di(1 H-imidazol-1-yl-2,4,5-d3)methanone, N,N-Carbonyldiimidazole-d6, 1,1'-Carbonyldiimidazole-D6, 1,1'-Carbonyldiimidazole-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])n(C(=O)n2c([2 H])nc([2 H])c2[2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | bis(2,4,5-trideuterioimidazol-1-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.1857 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0918 g/mol |
| Mostrar más |