Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Peptide coupling reagent1,1'-Carbonyldiimidazole acts as a coupling reagent and utilized for coupling of amino acids in order to prepare peptide in organic synthesis. It is also used in the preparation of beta-keto sulfones, sulfoxides and beta-enamino acid derivatives. It is used to convert alcohols and amines into carbamates, esters, and ureas. It is involved in the preparation of formylized imidazole by reaction with formic acid. Further, it is used in the synthesis of dipolar polyamides compounds. In addition to this, it is considered as an equivalent of phosgene and used to prepare asymmetric bis alkyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento de péptidos. El 1,1′-carbonildiimidazol actúa como reactivo de acoplamiento y se utiliza para el acoplamiento de amino ácidos con el fin de preparar péptido en síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de derivados de ácido de beta-enamina, beta-cetosulfonas y sulfóxidos. Se utiliza para convertir alcoholes y aminas en carbamatos, ésteres y ureas. Participa en la preparación de imidazol formilado por reacción con ácido fórmico. Además, se utiliza en la síntesis de compuestos de poliamidas dipolares. Aparte de esto, se considera un equivalente de fosgeno y se utiliza para preparar carbonato de bisalquilo asimétrico.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agua, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-Carbonyldiimidazole |
| Punto de fusión | 116°C to 120°C |
| pH | 7.7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3263 |
| Beilstein | 6826 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Índice Merck | 14,1819 |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethylformamide. |
| Afficher plus |