Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 GR
100 GR
25 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10705821 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10675392 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10123010 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10553674 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10705821 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 151811000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 530-62-1
Fórmula molecular C7H6N4O
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00005286
Clave InChI PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanona
SMILES O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1′-Carbonyldiimidazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.0°C to 120.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Índice Merck 15, 1820
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: moderately soluble in thf, soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.