Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10123010 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10675392 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10705821 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10553674 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10123010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151810250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-62-1 | C7H6N4O | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-62-1
Fórmula molecular C7H6N4O
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00005286
Clave InChI PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanona
SMILES O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1′-Carbonyldiimidazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.0°C to 120.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Número UN 3259
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Índice Merck 15, 1820
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: moderately soluble in thf, soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.