Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol (> 90%), CTR
Código de producto. 30363490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363490 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30363490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17700510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Carbonyldiimidazole
CAS 530-62-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H6N4O
Cantidad 10 g
Sinónimo Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
SMILES O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 162.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0542
Porcentaje de pureza >95