Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol (> 90%), CTR
Código de producto. 30350307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350307 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1770055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Carbonyldiimidazole
CAS 530-62-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H6N4O
Cantidad 5 g
Sinónimo Di-1H-imidazol-1-yl-methanone, 1,1'-Carbonylbisimidazole, Bis(imidazol-1-yl) Ketone, Bis(imidazol-1-yl)methanone, Diimidazol-1-yl Ketone, N,N-Carbonyldiimidazole, N,N'-Carbonylbis(imidazole), N,N'-Carbonyldiimidazole, NSC 67203, CDI
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
SMILES O=C(N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
Nombre IUPAC di(imidazol-1-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 162.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0542
Porcentaje de pureza >95