Learn More
1,1'-Carbonildiimidazol-13C (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-Carbonyldiimidazole-13C |
| CAS | 181517-09-9 |
| Fórmula molecular | 13C C6 H6 N4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | di-1H-Imidazol-1-yl-methanone-13C, 1,1'-(Carbonyl-13C)bis-1H-imidazole, Methanone-13C, di-1H-imidazol-1-yl- (ACI), 1H-Imidazole, 1,1′-(carbonyl-13C)bis- (9CI), Di-1H-imidazol-1-ylmethanone-13C (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H/i7+1 |
| SMILES | O=[13C](n1ccnc1)n2ccnc2 |
| Nombre IUPAC | di(imidazol-1-il)(113C)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 163.141 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.058 |