Learn More
1-(1'-BOC-Azetidin-3'-il)pirrolidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10280100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10280100 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10280100 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00094DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine
CAS 1019008-21-9
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H22N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
Clave InChI YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-1-ilazetidina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 226.32
PubChem CID 42553000
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 95%