Learn More
1,1-bis(p-isobutilfenil)etano, TRC
Código de producto. 30347451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347451 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30347451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB448875100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Fórmula molecular C22 H30
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)-4-[1-[4-(2-metilpropil)fenil]etil]benceno
Peso molecular (g/mol) 294.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2348