Learn More
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10388780 5 g Frasco de vidrio 5 g
10539833 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305690050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13623-94-4
Fórmula molecular C4H7NO2S2
Peso molecular (g/mol) 165.24
Número MDL MFCD00010443
Clave InChI NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
Nombre IUPAC 1,1-bis(metilsulfanilo)-2-nitroeteno
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124°C to 126°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NCH=C(SCH3)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo