Learn More
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409373 5 g 5 g
11419373 25 g 25 g
11429373 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11789.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13623-94-4
Fórmula molecular C4H7NO2S2
Peso molecular (g/mol) 165.225
Número MDL MFCD00010443
Clave InChI NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
Nombre IUPAC 1,1-bis(metilsulfanilo)-2-nitroeteno
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Punto de fusión 124°C to 127°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Beilstein 1524538
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 99%