Learn More
1,1-bis(hidroximetil)ciclopropano, TRC
Código de producto. 30346006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346006 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30346006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB445050250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Fórmula molecular C5H10O2
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
SMILES OCC1(CO)CC1
Nombre IUPAC [1-(hidroximetil)ciclopropil]metanol
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681