Learn More
1,1-Bis(hidroximetil)ciclopropano, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482508 1 g 1 g
15492508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56083.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39590-81-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00464207
Clave InChI YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
Nombre IUPAC [1-(hidroximetil)ciclopropil]metanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Densidad 1.065
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico