Learn More
1,1-Bis(hidroximetil)ciclopropano, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10547454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547454 1 g Frasco de vidrio 1 g
10031084 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547454 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426250010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 39590-81-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00464207
Clave InChI YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
Nombre IUPAC [1-(hidroximetil)ciclopropil]metanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0650g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.065
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.