Learn More
1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno, TRC
Código de producto. 30336724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336724 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30336724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4303505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
CAS 12150-46-8
Fórmula molecular C34H28FeP2
Cantidad 5 g
Sinónimo Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
SMILES [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Nombre IUPAC ciclopentil(difenil)fosfano;hierro
Peso molecular (g/mol) 554.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.1016