Learn More
[1,1′-bis(difenilfosfino)ferroceno]dicloropaladio (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II) |
| CAS | 72287-26-4 |
| Fórmula molecular | 2[C17 H14 P]. 2Cl . Fe . Pd |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Bis(η5-(diphenylphosphino)cyclopentadienyl)iron)dichloropalladium, (SP-4-2)-[1,1'-Bis(diphenylphosphino-κP)ferrocene]dichloropalladium, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocenepalladium Dichloride, Dichloro(diphenylphosphinoferrocene)palladium, Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphine)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, PdCl2(dppf), [1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium (II) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Fe+2].[Pd+2].[cH-]1cccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3.[cH-]4cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | ferroso;ciclopenta-1,3-dien-1-il(difenil)fosfano;paladio(2+);dicloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 731.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 729.9428 |