Learn More
(1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno)dicloropaladio-diclorometano, TRC
Código de producto. 30337542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337542 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4303601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloropalladium-dichloromethane
CAS 95464-05-4
Fórmula molecular C34H28Cl2FeP2Pd. CH2Cl2
Cantidad 1 g
Sinónimo Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride methylene chloride adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride Dichloromethane Adduct, (SP-4-2)-[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene-P,P']dichloropalladium Compd. with Dichloromethane, 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene Palladium Complex
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h2*1-14H;1H2;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2
SMILES [Fe].[Cl-][Pd+2]([Cl-])([P]([C]1[CH][CH][CH][CH]1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[P]([C]4[CH][CH][CH][CH]4)(c5ccccc5)c6ccccc6.ClCCl
Peso molecular (g/mol) 816.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 813.8961