Learn More
1,1-bis(4-hidroxifenil)-2-fenil-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene |
| CAS | 91221-46-4 |
| Fórmula molecular | C22 H20 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4'-(2-Phenyl-1-butenylidene)bisphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20O2/c1-2-21(16-6-4-3-5-7-16)22(17-8-12-19(23)13-9-17)18-10-14-20(24)15-11-18/h3-15,23-24H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=C(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-(4-hidroxifenil)-2-fenilbut-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 316.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1463 |