Learn More
1,1-bis(4-clorofenil)etano, Mikromol™
Código de producto. 17991236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991236 100 mg 100 miligramos
17951896 25 mg 25 miligramos
30461717 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991236 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2513.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-bis(4-clorofenil)etano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
CAS 4-4-3547
Nombres de analitos o componentes 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 Cl2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethane
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[1-(4-clorofenil)etil]benceno
Peso molecular (g/mol) 251.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0316 g/mol