Learn More
1,1-bis(4-aminofenil)ciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane |
| CAS | 3282-99-3 |
| Fórmula molecular | C18H22N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4,4'-Cyclohexylidenebis[benzenamine], 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane, 4,4'-Cyclohexylidenedianiline, [4-[1-(4-Aminophenyl)cyclohexyl]phenyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11H,1-3,12-13,19-20H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(N)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-(4-aminofenil)ciclohexil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1783 |