Learn More
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropilfosfolano)ferroceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11925931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925931 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
11915931 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11925931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437292500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 849773-97-3
Fórmula molecular C38H60BF4FeP2Rh
Peso molecular (g/mol) 824.40
Número MDL MFCD15144872
Clave InChI MFSWTFGIDMKBOY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 71310759
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;(2R,5R)-1-ciclopenta-2,4-dien-1-il-2,5-di(propan-2-il)fosfolano; hierro(2+); rodio; tetrafluoroborato
SMILES [Fe].[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluorobor
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235.0°C to 238.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 824.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.