Learn More
1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropilfosfolano)ferroceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11915931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 MG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915931 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
11925931 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11915931
Marca: Thermo Scientific Acros 437291000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 849773-97-3
Fórmula molecular C38H60BF4FeP2Rh
Peso molecular (g/mol) 824.40
Número MDL MFCD15144872
Clave InChI MFSWTFGIDMKBOY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 71310759
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;(2R,5R)-1-ciclopenta-2,4-dien-1-il-2,5-di(propan-2-il)fosfolano; hierro(2+); rodio; tetrafluoroborato
SMILES [Fe].[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1′-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluorobor
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235.0°C to 238.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 824.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1'-Bis((2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.