Learn More
[1,1'-Bifenil]-4-Yl(fenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol |
| CAS | 7598-80-3 |
| Fórmula molecular | C19 H16 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H |
| SMILES | OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | fenil-(4-fenilfenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 260.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1201 |