Learn More
Éster de ácido [1,1'-bifenil]-4-carboxílico (3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildifenilsililoxi)metil)hexahidro-2-oxo-2H-ciclopenta[b]furan-5-ílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid (3aR,4S,5R,6aS)-4-((tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester |
| CAS | 143399-99-9 |
| Fórmula molecular | C37H38O5Si |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H38O5Si/c1-37(2,3)43(29-15-9-5-10-16-29,30-17-11-6-12-18-30)40-25-32-31-23-35(38)41-33(31)24-34(32)42-36(39)28-21-19-27(20-22-28)26-13-7-4-8-14-26/h4-22,31-34H,23-25H2,1-3H3/t31-,32-,33+,34-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | [(3aR,4S,5R,6aS)-4-[[terc-butil(difenil)silil]oximetil]-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-5-il] 4-fenilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 590.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.2489 |