Learn More
Ácido [1,1'-bifenil]-2'-tetrazolo-4-carboxílico, éster [1,1'-bifenil]-2'-tetrazolo-4-ilmetílico (impureza de losartán), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,1'-Biphenyl]-2'-tetrazolo-4-carboxylic acid, [1,1'-biphenyl]-2'-tetrazolo-4-ylmethyl ester (Losartan Impurity) |
| CAS | 1159977-10-2 |
| Fórmula molecular | C28H20N8O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H20N8O2/c37-28(21-15-13-20(14-16-21)23-6-2-4-8-25(23)27-31-35-36-32-27)38-17-18-9-11-19(12-10-18)22-5-1-3-7-24(22)26-29-33-34-30-26/h1-16H,17H2,(H,29,30,33,34)(H,31,32,35,36) |
| SMILES | O=C(OCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nn[nH]n3)c4ccc(cc4)c5ccccc5c6nn[nH]n6 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(2H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metilo benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 500.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.1709 |