Learn More
[1,1'-Binaftalen]-8-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,1'-Binaphthalen]-8-ol |
| CAS | 146746-40-9 |
| Fórmula molecular | C20H14O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Binaphthalen]-8-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14O/c21-19-13-5-9-15-8-4-12-18(20(15)19)17-11-3-7-14-6-1-2-10-16(14)17/h1-13,21H |
| SMILES | OC1=CC=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)=C21 |
| Nombre IUPAC | [1,1'-binaftalen]-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 270.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1 |