Learn More
1,1'-biciclopentilo, TRC
Código de producto. 30332976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30332976 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30332976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23694050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Bicyclopentyl
CAS 1636-39-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C10H18
Cantidad 50 mg
Sinónimo Bicyclopentyl NSC 38865Cyclopentylcyclopentane
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
SMILES C1CCC(C1)C2CCCC2
Nombre IUPAC ciclopentilciclopentano
Peso molecular (g/mol) 138.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1409
Porcentaje de pureza >95