Learn More
1,1'-biciclohexilo, TRC
Código de producto. 30338623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338623 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30338623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB382880100ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyl
CAS 92-51-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C12 H22
Cantidad 100 mL
Sinónimo Bicyclohexyl (6CI,8CI), 1,1'-Biphenyl, dodecahydro-, Cyclohexane, cyclohexyl-, Cyclohexylcyclohexane, Dicyclohexane, Dicyclohexyl, Dodecahydrobiphenyl, NSC 59855
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC ciclohexilciclohexano
Peso molecular (g/mol) 166.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1722
Porcentaje de pureza >95