Learn More
Ácido [1,1'-biciclohexil]-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1,1'-Bicyclohexyl)-1-carboxylic Acid |
| CAS | 60263-54-9 |
| Fórmula molecular | C13 H22 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid (6CI,7CI), Bicyclohexyl-1-carboxylic acid, Dicycloverine EP impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O2/c14-12(15)13(9-5-2-6-10-13)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclohexilciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.162 |