Learn More
1,1′-biadamantano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16687052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16687052 250 mg 250 miligramos
16677052 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16687052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465932500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3732-31-8
Fórmula molecular C20H30
Peso molecular (g/mol) 270.46
Número MDL MFCD01910632
Clave InChI MPXKIFWZOQVOLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1 '-Diadamantane; Bisadamantane
Nombre IUPAC 1,1'-biadamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Vector alfa BIADAMANTANE
Nombre del producto químico o material 1,1 '-biadamantano
Punto de fusión 285°C to 295°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.46
Forma física Polvo